Print…
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 0 EUR
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃F₂NS
Ponto de ebulição: 170 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00175109
Número CAS: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III