Print…
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 376 EUR
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Fórmula: C₁₂H₁₀F₆O₄
Peso Molecular: 332.2 g/mol
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236693
Número CAS: 35480-31-0