Print…
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 650 EUR
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Fórmula: C₆H₂F₄O₂
Ponto de Fusão: 68…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075279
Número CAS: 1996-23-2