Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 247170-27-0