Print…
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid, 3-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC9649-1G PC9649-25G
APOSPC9649-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076409
Número CAS: 886499-74-7
UN: 3261
ADR: 8 III