Print…
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₆FNO
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00022719
Número CAS: 2338-71-8