Print…
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863171
Número CAS: 193353-34-3