Print…
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 720 EUR
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Fórmula: C₁₀H₆F₃N₃S
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00139802
Número CAS: 338418-16-9