Print…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9620-1G PC9620-25G
APOSPC9620-1GEA 42.2 EUR
APOSPC9620-1G APOSPC9620-25G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Ponto de Fusão: 209…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126332
Número CAS: 915071-41-9