Print…
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-5GEA 69.6 EUR
APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Ponto de ebulição: 265…267 °C
Densidade: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094561
Número CAS: 351003-42-4
UN: 3265
ADR: 8,II