Print…
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9617-5G PC9617-1G
APOSPC9617-5GEA 80 EUR
APOSPC9617-5G APOSPC9617-1G
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094560
Número CAS: 141337-26-0
UN: 3261
ADR: 8,II