Print…
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-25GEA 102 EUR
APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 76…77 °C
Densidade: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094559
Número CAS: 351003-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III