Print…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 101 EUR
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093868
Número CAS: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III