Print…
Methoxyflurane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
PC9601-25G PC9601-5G
APOSPC9601-25GEA 427 EUR
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Fórmula: C₃H₄Cl₂F₂O
Ponto de ebulição: 103…104,5 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040144
Número CAS: 76-38-0
UN: 3271
ADR: 3,III