Print…
5-Fluoro-2-iodotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9595-100G PC9595-500G
APOSPC9595-100GEA 0 EUR
APOSPC9595-100G APOSPC9595-500G
5-Fluoro-2-iodotoluene
5-Fluoro-2-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆FI
Ponto de ebulição: 138…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039397
Número CAS: 66256-28-8