Print…
3-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9594-1G PC9594-5G PC9594-25G
APOSPC9594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9594-1G APOSPC9594-5G APOSPC9594-25G
3-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BClFO₂
Ponto de Fusão: 223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664224
Número CAS: 352535-82-1