Print…
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9591-1G PC9591-5G PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9591-1G APOSPC9591-5G APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
N-Boc-4-fluoroaniline
Fórmula: C₁₁H₁₄FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07127707
Número CAS: 60144-53-8