Print…
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9579-100G PC9579-25G PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA 241 EUR
APOSPC9579-100G APOSPC9579-25G APOSPC9579-5G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782069
Número CAS: 133059-44-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III