Print…
5-Fluorobenzoxazole 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9577-1G PC9577-250MG PC9577-5G
APOSPC9577-1GEA 78.3 EUR
APOSPC9577-1G APOSPC9577-250MG APOSPC9577-5G
5-Fluorobenzoxazole 97+%
5-Fluorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458151
Número CAS: 221347-71-3