Print…
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)-2-iodoaniline
PC9571-1G PC9571-250MG
APOSPC9571-1GEA 79.9 EUR
APOSPC9571-1G APOSPC9571-250MG
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972994
Número CAS: 845866-79-7