Print…
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9567-1G PC9567-5G PC9567-10G
APOSPC9567-1GEA 348 EUR
APOSPC9567-1G APOSPC9567-5G APOSPC9567-10G
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₉F₃N₂O₂
Peso Molecular: 222.17 g/mol
Ponto de ebulição: 129…132 °C/5.25mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424489
Número CAS: 808764-41-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III