Print…
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 68.3 EUR
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Ponto de ebulição: 92 °C/0.08mmHg
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792431
Número CAS: 98349-24-7