Print…
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 29 EUR
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.56 g/mol
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972725
Número CAS: 38186-84-4