Print…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9551-1G PC9551-25G PC9551-5G
APOSPC9551-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9551-1G APOSPC9551-25G APOSPC9551-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458144
Número CAS: 56723-86-5