Print…
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9549-1G PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA 26.4 EUR
APOSPC9549-1G APOSPC9549-5G
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Ponto de ebulição: 76…82 °C/12mmHg
Densidade: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001844
Número CAS: 80866-87-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III