Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 56.7 EUR
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 151…153 °C
Densidade: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236284
Número CAS: 216144-68-2
UN: 3265
ADR: 8 II