Print…
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9545-25G PC9545-5G
APOSPC9545-25GEA 132 EUR
APOSPC9545-25G APOSPC9545-5G
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Fórmula: C₇H₄F₄O
Ponto de ebulição: 100…105 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236323
Número CAS: 1077-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III