Print…
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9542-25G PC9542-5G PC9542-100G
APOSPC9542-25GEA 24.8 EUR
APOSPC9542-25G APOSPC9542-5G APOSPC9542-100G
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 80 °C/80mmHg
Densidade: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095302
Número CAS: 17282-04-1