Print…
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-5GEA 43.5 EUR
APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅FO₃
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862084
Número CAS: 51446-30-1