Print…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorophenethyl alcohol
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 55.1 EUR
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₈ClFO
Peso Molecular: 174.60 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201121
Número CAS: 340825-21-0