Print…
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
PC9502-100MG PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA 290 EUR
APOSPC9502-100MG APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂
Peso Molecular: 306.29 g/mol
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01936015
Número CAS: 338982-07-3