Print…
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 666 EUR
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Fórmula: C₁₄H₁₂F₃NS
Peso Molecular: 283.32 g/mol
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173208
Número CAS: 338398-58-6