Print…
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2-thiol
PC9497-1G PC9497-500MG PC9497-5G
APOSPC9497-1GEA 533 EUR
APOSPC9497-1G APOSPC9497-500MG APOSPC9497-5G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Fórmula: C₁₁H₇F₃N₂S
Ponto de Fusão: 262…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243479
Número CAS: 344282-81-1