Print…
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 435 EUR
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈F₃NO₂
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00974920
Número CAS: 338967-16-1