Print…
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9493-1G PC9493-500MG
APOSPC9493-1GEA 533 EUR
APOSPC9493-1G APOSPC9493-500MG
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Fórmula: C₁₄H₁₂F₃N₅O
Peso Molecular: 323.28 g/mol
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243589
Número CAS: 306979-68-0