Print…
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 188 EUR
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861125
Número CAS: 112279-60-4