Print…
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9481-1G PC9481-500MG
APOSPC9481-1GEA 597 EUR
APOSPC9481-1G APOSPC9481-500MG
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₈F₃N₃O₂S
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665286
Número CAS: 159885-80-0