Print…
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9480-1G PC9480-500MG
APOSPC9480-1GEA 484 EUR
APOSPC9480-1G APOSPC9480-500MG
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fórmula: C₁₃H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 234…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00232370
Número CAS: 76053-36-6