Print…
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Thiodiacetic acid mono-4-(trifluoromethyl)anilide
PC9470-1G PC9470-500MG PC9470-5G
APOSPC9470-1GEA 156 EUR
APOSPC9470-1G APOSPC9470-500MG APOSPC9470-5G
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202307
Número CAS: 338421-16-2