Print…
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Thiodiacetic acid mono-3-(trifluoromethyl)anilide
PC9469-1G PC9469-500MG
APOSPC9469-1GEA 155 EUR
APOSPC9469-1G APOSPC9469-500MG
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202305
Número CAS: 338421-05-9