Print…
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
PC9467-1G PC9467-500MG PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA 275 EUR
APOSPC9467-1G APOSPC9467-500MG APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₈F₃NO₄
Peso Molecular: 311.22 g/mol
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00138749
Número CAS: 320416-66-8