Print…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9463-1G PC9463-500MG
APOSPC9463-1GEA 666 EUR
APOSPC9463-1G APOSPC9463-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₈F₆N₂O₃
Peso Molecular: 354.21 g/mol
Ponto de Fusão: 192…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01936007
Número CAS: 158712-29-9