Print…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 609 EUR
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅F₃N₂O₂S
Peso Molecular: 250.2 g/mol
Ponto de Fusão: 255…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01814674
Número CAS: 338982-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III