Print…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 200…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01936005
Número CAS: 113100-53-1