Print…
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-25GEA 26.1 EUR
APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso Molecular: 174.11 g/mol
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00233313
Número CAS: 211693-73-1