Print…
7-Fluoroindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9454-1G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9454-1G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074502
Número CAS: 387-44-0