Print…
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9447-10G PC9447-100G PC9447-25G
APOSPC9447-10GEA 46.4 EUR
APOSPC9447-10G APOSPC9447-100G APOSPC9447-25G
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095402
Número CAS: 194240-75-0