Print…
Ácido 3-Amino-4-fluorobenzoico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
Ácido 3-Amino-4-fluorobenzoico
Ácido 3-Amino-4-fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Peso Molecular: 155.13 g/mol
Ponto de Fusão: 182…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130055
Número CAS: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2