Print…
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 381 EUR
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₁FO₂
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173650
Número CAS: 56442-17-2