Print…
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9434-1G PC9434-250MG
APOSPC9434-1GEA 261 EUR
APOSPC9434-1G APOSPC9434-250MG
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Fórmula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172652
Número CAS: 318469-22-6